Spatules doubles
Spatules doubles
180 mm, 16 mm, blanc
N° de catalogue BOHLH915-06
Fournisseur:   Bohlender
Spatules doubles
N° de catalogue BOHLH915-06
Fournisseur:  Bohlender
Spatules doubles
Spatules doubles
180 mm, 16 mm, blanc
Prix
SFr. 27.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En PTFE blanc.
  • Avec extrémités coniques
  • Résistance chimique universelle
  • Résistance à une température de -200 à +250 °C
  • Adaptées au contact alimentaire (conforme aux exigences de la FDA)
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • Longueur:
    180 mm
  • Seq:
    03
  • Largeur de la lame:
    16 mm