Screws with countersunk, BOLA
9,3 mm, M 5, 0,8 mm, PTFE, 30 mm
N° de catalogue BOHLH1124-18
Fournisseur: Bohlender
Aller à
Product Details & Documents
PTFE, white.
- Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
- Universal chemical resistance
- FDA conform
- Similar to DIN 963/DIN EN ISO 2009
Spécifications
- Matière:PTFE
- Ø tête:9,3 mm
- Filetage:M 5
- Longueur utile:30 mm
- Pas de vis:0,8 mm