Screws with countersunk, BOLA
11,3 mm, M 6, 1,0 mm, PTFE, 30 mm
N° de catalogue BOHLH1124-22
Fournisseur: Bohlender
Aller à
Product Details & Documents
PTFE, white.
- Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
- Universal chemical resistance
- FDA conform
- Similar to DIN 963/DIN EN ISO 2009
Spécifications
- Matière:PTFE
- Ø tête:11,3 mm
- Filetage:M 6
- Longueur utile:30 mm
- Pas de vis:1,0 mm