Adapters, PTFE, GL thread, BOLA
, , GL 18, 10,5 mm,
BOHLD730-24
Adaptor made of glass-fibre reinforced PTFE.
- Transition from pump thread M20x1,5 to GL thread
- Pressure resistant connection of maximum 10 bar of hardwalled tubing
- Universal chemical resistance
- Temperature resistant from –200 to +250 °C
- Ø trou:10,5 mm
- Filetage:GL 18
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..