Microscopes droits, Axio Lab.A1
Microscope à fluorescence LED à contraste de phase, Trinoculaire, 10×, 40× φ, 100×
Catalog # 630-1272
Supplier: ZEISS
Jump to:
Product Details & Documents
Les Axio Lab.A1 ont été conçus pour des applications biomédicales.
- Applications fond clair, contraste de phase, polarisation ou fluorescence effectuées avec des objectifs IC²S
- Éclairage LED disponible en option
- Fluorescence LED excitée dans l'UV et dans le bleu
- Étude de petites structures en posture relâchée
- Traitement anti-fongique pour les zones tropicales
Ils offrent une flexibilité dans l'analyse des défauts, le contrôle qualité et le test des matériaux. Versions pour arthroscopie ou examen de coloscopie en biréfringence - Veuillez contacter votre agence Avantor locale pour plus d'informations.
Certifications: Conception ergonomique certifiée TÜV pour plus de confort.
Specifications
- Grossissement:10×, 40× φ, 100×
- Désignation:Microscope à fluorescence LED à contraste de phase
- Seq:05
- Type:Trinoculaire
- Cat. No.:630-1272
- Oculaires:Grand champ 10×/23 mm
- Éclairage:Halogène
- Mise au point:Molette à tension réglable
- Platine:75×30 mm
- Tourelle:5 positions
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- 630-2581Micromètre de platine pour lumière incidente 5 +100/100y - 5 lignes avec 1 mm d'intervalle en sens y - 100 lignes avec 1/100 mm d'intervalle en sens yLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 320.15
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationTensionPuissanceAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- 630-1424Adaptateur 60C 1/2" 0,5x (pour caméra vidéo 1/2" avec C-mount)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 787.55
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- 630-0401Condenseur fond noir à sec 0,80/0,95 (0,6/0,75)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 824.60
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- 630-2387Marqueur d'objets (se positionne à la place d'un objectif)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 309.70
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS4277060000000Polariseur D, rotatif à 90°, escamotableLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 707.75
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS4277070000000Polariseur D 90° tournant avec support de verre coloréLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 826.50
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS4323010000000Specimen slide holder for one-hand operationLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 213.75
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS4261120000000Adaptateur de caméra, 60N-C 2/3, 0,5×"Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 746.70
Product Information
- Catalog #DésignationModèleRésolutionAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationTensionPuissanceAvailabilityPrice
- ZEIS0000000488372Ampoule halogène avec réflecteur12 V50 WLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 11.03
Product Information
- Catalog #DésignationTensionPuissanceAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS4103800300000Language pack English UK (O) - keyboard with English (UK) layoutLog in for availability1 * 1 ST