ContactUsLinkComponent
Lamelles pour cellules de numération et Haemacytomètre, 22x28 mm, verre borosilicaté D 263,épaisseur approx. 0.4 mm, marquage CE, 10 pcs./boîte carton, 100 pcs./carton, 1 * 100 Pce
  MARI0319000098
Lamelles pour cellules de numération et Haemacytomètre, 22x28 mm, verre borosilicaté D 263,épaisseur approx. 0.4 mm, marquage CE, 10 pcs./boîte carton, 100 pcs./carton, 1 * 100 Pce
  MARI0319000098
Frequently Bought Together