Spore suspensions
Spore suspensions
Bacillus subtilis, cell line 6633: spore suspension (14 month shelf life), population 106/0,1 ml - steam sterilisation process
N° de catalogue NAMSSBS-07
Fournisseur:   CROSSTEX
Spore suspensions
N° de catalogue NAMSSBS-07
Fournisseur:  CROSSTEX
Spore suspensions
Bacillus subtilis, cell line 6633: spore suspension (14 month shelf life), population 106/0,1 ml - steam sterilisation process
Prix
1 130.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Bacillus subtilis, cell line 6633: spore suspension (14 month shelf life), population 106/0,1 ml - steam sterilisation process
  • Seq:
    01