Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Kit de barres IV pour porter des flacons de solutions intraveineuses et des sachets, comprenant une longue barre de 21,2" en acier inoxydable, du matériel de montage et quatre crochets mousquetons ; nécessite le kit d'étagère 5235000 ou 5235001 (non inclus)
N° de catalogue LBCP5242100
Fournisseur:   LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
N° de catalogue LBCP5242100
Fournisseur:  LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Kit de barres IV pour porter des flacons de solutions intraveineuses et des sachets, comprenant une longue barre de 21,2" en acier inoxydable, du matériel de montage et quatre crochets mousquetons ; nécessite le kit d'étagère 5235000 ou 5235001 (non inclus)
Prix
SFr. 189.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Kit de barres IV pour porter des flacons de solutions intraveineuses et des sachets, comprenant une longue barre de 21,2" en acier inoxydable, du matériel de montage et quatre crochets mousquetons ; nécessite le kit d'étagère 5235000 ou 5235001 (non inclus)
  • Seq:
    45