Accessories for glove boxes, Precise™
Kit de tubes pour chaîne de séchage, comprenant un kit de tubes en éthylène-propylène fluoré (FEP) 25' et huit inserts pour tubes pour connecter les composants de la chaîne de séchage
N° de catalogue LBCP5242500
Fournisseur: LABCONCO
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Kit de tubes pour chaîne de séchage, comprenant un kit de tubes en éthylène-propylène fluoré (FEP) 25' et huit inserts pour tubes pour connecter les composants de la chaîne de séchage
- Seq:24