Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Kit de ventilation avec filtre de décompression HEPA, avec filtre HEPA efficace à 99,99% ; pour conduits à l'extérieur ou l'intérieur ; peut être utilisé avec le kit de ventilation avec filtre à charbon 5241200
N° de catalogue LBCP5238500
Fournisseur:   LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
N° de catalogue LBCP5238500
Fournisseur:  LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Kit de ventilation avec filtre de décompression HEPA, avec filtre HEPA efficace à 99,99% ; pour conduits à l'extérieur ou l'intérieur ; peut être utilisé avec le kit de ventilation avec filtre à charbon 5241200
Prix
1 290.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Kit de ventilation avec filtre de décompression HEPA, avec filtre HEPA efficace à 99,99% ; pour conduits à l'extérieur ou l'intérieur ; peut être utilisé avec le kit de ventilation avec filtre à charbon 5241200
  • Seq:
    11