Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Moniteur d'humidité/hygromètre à placer à l'intérieur de la chambre principale pour suivre en permanence les taux d'humidité et l'humidité absolue des gaz (0 - 10 000 ppm) ; se compose d'un capteur d'humidité de technologie de céramique chimiquement inerte, d'un bloc d'échantillonnage, d'un moniteur d'affichage numérique, d'une pompe d'échantillonnage, d'une alimentation à commutation et d'un l'interrupteur marche/arrêt pour des appareils de 230 V
N° de catalogue LBCP5244901
Fournisseur:   LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
N° de catalogue LBCP5244901
Fournisseur:  LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Moniteur d'humidité/hygromètre à placer à l'intérieur de la chambre principale pour suivre en permanence les taux d'humidité et l'humidité absolue des gaz (0 - 10 000 ppm) ; se compose d'un capteur d'humidité de technologie de céramique chimiquement inerte, d'un bloc d'échantillonnage, d'un moniteur d'affichage numérique, d'une pompe d'échantillonnage, d'une alimentation à commutation et d'un l'interrupteur marche/arrêt pour des appareils de 230 V
Prix
SFr. 11’350.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Moniteur d'humidité/hygromètre à placer à l'intérieur de la chambre principale pour suivre en permanence les taux d'humidité et l'humidité absolue des gaz (0 - 10 000 ppm) ; se compose d'un capteur d'humidité de technologie de céramique chimiquement inerte, d'un bloc d'échantillonnage, d'un moniteur d'affichage numérique, d'une pompe d'échantillonnage, d'une alimentation à commutation et d'un l'interrupteur marche/arrêt pour des appareils de 230 V
  • Seq:
    14