Accessories for glove boxes, Precise™
Colonne d'élimination de l'oxygène et de l'humidité, pour réduire le niveau d'oxygène à moins de 5 ppm et le niveau d'humidité à moins de 50 ppm ; nécessite une connexion à deux vannes manuelles sur la chambre principale et une pompe à vide à membrane pour l'élimination de l'oxygène/l'humidité dans l'atmosphère et le renouvellement
N° de catalogue LBCP5244200
Fournisseur: LABCONCO
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Colonne d'élimination de l'oxygène et de l'humidité, pour réduire le niveau d'oxygène à moins de 5 ppm et le niveau d'humidité à moins de 50 ppm ; nécessite une connexion à deux vannes manuelles sur la chambre principale et une pompe à vide à membrane pour l'élimination de l'oxygène/l'humidité dans l'atmosphère et le renouvellement
- Seq:20