Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Kit d'aération pour la vanne de réduction de pression pour lâcher la vanne de réduction de pression pendant la surpressurisation, comprenant une cartouche de connexion d'un Ø externe de 3,9'' et un Ø interne de 3,8'', un anneau d'étanchéité, deux coudes, quatre pinces et un tube de 13'' de long (un conduit d'aération pour ventilation externe et une vanne de réduction de pression 5230600 sont nécessaires, mais non inclus)
  LBCP5242700
 :   LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
  LBCP5242700
 :  LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Kit d'aération pour la vanne de réduction de pression pour lâcher la vanne de réduction de pression pendant la surpressurisation, comprenant une cartouche de connexion d'un Ø externe de 3,9'' et un Ø interne de 3,8'', un anneau d'étanchéité, deux coudes, quatre pinces et un tube de 13'' de long (un conduit d'aération pour ventilation externe et une vanne de réduction de pression 5230600 sont nécessaires, mais non inclus)
SFr. 635.00
1 * 1 ST
  • Désignation:
    Kit d'aération pour la vanne de réduction de pression pour lâcher la vanne de réduction de pression pendant la surpressurisation, comprenant une cartouche de connexion d'un Ø externe de 3,9'' et un Ø interne de 3,8'', un anneau d'étanchéité, deux coudes, quatre pinces et un tube de 13'' de long (un conduit d'aération pour ventilation externe et une vanne de réduction de pression 5230600 sont nécessaires, mais non inclus)
  • Seq:
    13