Accessories for glove boxes, Precise™
Kit de tubes d'oxygène et d'élimination de l'humidité, comprenant un tube en FEP de 25'', huit inserts pour tubes et deux connecteurs pour brancher l'oxygène et la colonne d'élimination de l'humidité à la pompe à membrane
  LBCP5242501
 :   LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
  LBCP5242501
 :  LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Kit de tubes d'oxygène et d'élimination de l'humidité, comprenant un tube en FEP de 25'', huit inserts pour tubes et deux connecteurs pour brancher l'oxygène et la colonne d'élimination de l'humidité à la pompe à membrane
SFr. 696.00
1 * 1 ST
  • Désignation:
    Kit de tubes d'oxygène et d'élimination de l'humidité, comprenant un tube en FEP de 25'', huit inserts pour tubes et deux connecteurs pour brancher l'oxygène et la colonne d'élimination de l'humidité à la pompe à membrane
  • Seq:
    22