Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Tubes, PTFE

8,00 mm, 1,00 mm, 10,00 mm
  DENE3400810
Tubes, PTFE
  DENE3400810
Tubes, PTFE
Tubes, PTFE

8,00 mm, 1,00 mm, 10,00 mm

 
SFr. 269.00
   
1 * 5 m
 

PTFE, white, translucent.

  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Free of extractable substances, physiologically neutral, biocompatible

This tubing is characterised by its non stick surface and excellent dielectric properties.

Temperature resistance -200 to +200 °C.

 
  • Tube Ø ext.:
    10,00 mm
  • Tube Ø int.:
    8,00 mm
  • Épaisseur de paroi:
    1,00 mm
  • Seq:
    26
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..