Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
15 ml, PE-BD, 75 mm, 25 mm, 15-415 mm, Nalgene controlled dropper
N° de catalogue NALG312751-9050
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
N° de catalogue NALG312751-9050
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Dropper bottles made up of natural/white low density polyethylene.
- Round shape
- Drop size: 40/50 μl
- Leakproof
Certifications: Compliance with ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 and USP Class VI.
Ordering information: Controlled-drop dispensing tip and coloured closures are available seperately.
Documents
Spécifications
- Ø ext.:25 mm
- Pour:Nalgene controlled dropper
- Filetage:15-415 mm
- Capacité:15 ml
- Hauteur:75 mm
- Matière:PE-BD
- Seq:03
- Cat. No.:NALG312751-9050
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- NALG312758-0001Dispensing tips, LDPE, clear, 50 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 2.000 ST - SFr. 430.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- NALG312759-0001Dispensing tips, LDPE, clear, 40 µlConnexion Pour la disponibilité1 * 2.000 ST - SFr. 513.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix