Dumont #5 forceps
#5, Acier au carbone, 110 mm, Standard, Straight, 0,08×0,04 mm
N° de catalogue FSCI11251-10
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:#5
- Longueur:110 mm
- Matière:Acier au carbone
- Seq:01
- Style de pointe:Standard
- Tip size:0,08×0,04 mm
- Tip shape:Straight