Trolleys, serving
Chariot de distribution, version standard, SW, 695×495×892 mm, 12 kg, 3
N° de catalogue HUPF0124012
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Aller à
Product Details & Documents
Transport trolley complete with 25 mm deep shelves. Shelves complete with bevelled edges for user comfort. With four swivel castors, two of them with brake.
- Corrosion resistant
- Disc bumpers are made of elastic and shock resistant plastic material, it protect trolley from damage
- Maintenance free
High-quality stainless steel construction.
Documents
HUPF0111932_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Désignation:Chariot de distribution, version standard, SW
- l×p×h:695×495×892 mm
- Clayettes:3
- Poids:12 kg
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HUPF0114507Gallery, stainless steel, four sided, height 50 mm, for 600×400 mm shelvesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 327.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HUPF0114502Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelvesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 301.00 SFr.
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..