Accessoires
Kit de cartouches de préconditionnement : élimine les contaminants ioniques pour atteindre la qualité d'eau spécifiée
Pour PURELAB® Flex 3 et 4
Pour PURELAB® Flex 3 et 4
N° de catalogue 171-0369
Aller à
Arrêté
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Kit de cartouches de préconditionnement : élimine les contaminants ioniques pour atteindre la qualité d'eau spécifiée
Pour PURELAB® Flex 3 et 4 - Seq:06