Accessoires
Lampe UV 185/254 nm pour la réduction du carbone organique total (TOC) et des bactéries.
Pour PURELAB® Flex 2 et 3.
Pour PURELAB® Flex 2 et 3.
N° de catalogue 171-0368
Aller à
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
LAMP UV 185/254NM 1 * 1 Pce N° de catalogueELGALC210-02
Le produit ELGALC210-02 est un remplacement pour 171-0368 et possède le même conditionnement et les mêmes spécifications, mais peut avoir une quantité différente.
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Lampe UV 185/254 nm pour la réduction du carbone organique total (TOC) et des bactéries.
Pour PURELAB® Flex 2 et 3. - Seq:04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.