Accessoires
Pack de purification
N° de catalogue 171-0366
Accessoires
Pack de purification
Aller à
Arrêté
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Pack de purification
- Seq:10
Bromure 1.000 mg/l dans l'eau (de NaBr) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
#: 458042W
Fournisseur: VWR Chemicals
di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
#: 1.06575.1000
Fournisseur: Merck
VWR® ARISTAR®, Cyanide 1000 mg/L Standard for ion chromatography in 0.1% KOH, Certified Reference Material
#: 85784.260
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium nitrate, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
#: 1.06537.0500
Fournisseur: Merck
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
#: 8.41102.0005
Fournisseur: Merck
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ACS pour analyses, Supelco®
#: 1.06237.0005
Fournisseur: Merck
Sodium hydroxyde 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
#: 1.09142.0500
Fournisseur: Merck
Magnésium sulfate hydraté, desséché contains ca 1-2 mol water of hydration
#: L13739.36
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Flacons à centrifuger, PPCO/PEHD/PC/FEP, avec bouchon à vis, Nalgene®
#: 525-2313
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexane ≥99.5%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
#: 83658.320
Fournisseur: VWR Chemicals
Solution étalon d'yttrium: 10000 mg/l Y dans acide nitrique dilué (de Y₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
#: 456372G
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium carbonate 72 mM dans l'eau concentré d'éluant pour IC (conversion interne) (20x) for Metrosep A Supp 7, Supelco®
#: 72784-1L
Fournisseur: Merck



