Accessoires
Biofiltre sans RNase 0,2 µ : élimine les pyrogènes et les endotoxines pour des applications d'eau de qualité moléculaire.
Pour PURELAB® Flex 2 et 3.
Pour PURELAB® Flex 2 et 3.
N° de catalogue 171-0365
Aller à
Arrêté
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Biofiltre sans RNase 0,2 µ : élimine les pyrogènes et les endotoxines pour des applications d'eau de qualité moléculaire.
Pour PURELAB® Flex 2 et 3. - Seq:02