Accessoires
Accessoires
Détecteur de fuites : empêche les dégâts des eaux en arrêtant automatiquement l'alimentation en eau vers le système Flex lorsque le capteur détecte de l'eau. Fourni avec batterie, tamis de robinet, fixations et manuel d'utilisation.
Pour PURELAB® Flex 2 et 3
N° de catalogue 171-0355
Accessoires
N° de catalogue 171-0355
Fournisseur:  
Accessoires
Détecteur de fuites : empêche les dégâts des eaux en arrêtant automatiquement l'alimentation en eau vers le système Flex lorsque le capteur détecte de l'eau. Fourni avec batterie, tamis de robinet, fixations et manuel d'utilisation.
Pour PURELAB® Flex 2 et 3
Arrêté
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Détecteur de fuites : empêche les dégâts des eaux en arrêtant automatiquement l'alimentation en eau vers le système Flex lorsque le capteur détecte de l'eau. Fourni avec batterie, tamis de robinet, fixations et manuel d'utilisation.
    Pour PURELAB® Flex 2 et 3
  • Seq:
    15
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..