Objectives
Objectives
A-Planachromatique, M27, O.N. de 0,65, WD de 0,45 mm, 40×
N° de catalogue ZEIS4210609900000
Fournisseur:   ZEISS
Objectives
N° de catalogue ZEIS4210609900000
Fournisseur:  ZEISS
Objectives
Objectives
A-Planachromatique, M27, O.N. de 0,65, WD de 0,45 mm, 40×
Prix
SFr. 541.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    40×
  • Désignation:
    A-Planachromatique, M27, O.N. de 0,65, WD de 0,45 mm
  • Seq:
    08