Sample container, with screw cap
Sample container, with screw cap
40 ml, 30 mm, 70 mm, incolore, PP, clear
N° de catalogue DELT409402
Fournisseur:   DELTALAB
Sample container, with screw cap
N° de catalogue DELT409402
Fournisseur:  DELTALAB
Sample container, with screw cap
40 ml, 30 mm, 70 mm, incolore, PP, clear
Prix
SFr. 584.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 800 ST
Product Details & Documents
Graduated containers made of PP or PS, with PE caps.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    30 mm
  • Capacité:
    40 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Hauteur:
    70 mm
  • Matière:
    PP, clear