Caps
Cap kit, includes one cap, with fittings, one 2 l safety coated glass bottle, 3 m PFA tubing, one No-Met 5 µm mobile phase filter, GL 45, 1 port for 1/16" tubing, 3 ports for 1/8" and 1/16" OD tubing, PP
N° de catalogue JOURJR-S-11203
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
Aller à
Product Details & Documents
These caps top bottles are available with two, three, or four colour-coded 1/4-28 thread for ¹/₈ or ¹/₁₆" O.Ø tubing.
Spécifications
- Filetage:GL 45
- Désignation:Cap kit, includes one cap, with fittings, one 2 l safety coated glass bottle, 3 m PFA tubing, one No-Met 5 µm mobile phase filter
- Matière:PP
- Seq:18
- Raccord:1 port for 1/16" tubing, 3 ports for 1/8" and 1/16" OD tubing
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..