Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
10,01, ±0,01, 25 °C, 500 mL
N° de catalogue HANNHI5010
Fournisseur:   Hanna
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
N° de catalogue HANNHI5010
Fournisseur:  Hanna
Numéro CAS:  
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
10,01, ±0,01, 25 °C, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 92.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • Colour coded labels
  • ±0,01 pH
Certifications: Technical buffer solutions with certificate.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL
  • Température de réference:
    25 °C
  • Précision du pH:
    ±0,01
  • Valeur pH:
    10,01