VWR® Basic, Charlottes, avex latex
Avec latex, blanc, 530 mm
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Les charlottes rondes VWR® Basic sont fabriquées dans du polypropylène spunbond (SPP) respirant léger, mais solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Avec latex
- Première protection légère et respirante
- Elles sont testées et fabriquées dans un établissement certifié ISO et ont subi de nombreux contrôles avant d'être validées par test en laboratoire indépendant
Ce vêtement est dédié aux zones moins critiques ou les sas de préhabillement.
Spécifications
- Ø:530 mm
- Couleur:blanc
- Désignation:Avec latex
- Seq:05
- Cat. No.:113-1461
- Applications des tenues:Salle propre