Microscopes inversés, Primo Vert
Microscope inversé, Binoculaire, 4×, 10× φ1, 20× φ1, 40× φ2 (LWD)
N° de catalogue 630-1225
Fournisseur:   ZEISS
Microscopes inversés, Primo Vert
N° de catalogue 630-1225
Fournisseur:  ZEISS
Microscopes inversés, Primo Vert
Microscopes inversés, Primo Vert
Microscope inversé, Binoculaire, 4×, 10× φ1, 20× φ1, 40× φ2 (LWD)
Prix
4 907.70 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Le Primo Vert est destiné à l'enseignement supérieur et les laboratoires de recherche en culture cellulaire.
  • Fonction On/Off automatique, contraste de phase universel réglable
  • Stabilité mécanique et optique à long terme
  • Design moderne et attractif
Le Primo Vert iLED à fluorescence avec un canal d'éclairage GFP (protéine fluorescente verte) unique, ainsi que le Primo Vert HDcam avec caméra intégrée pour connexion HD sans fil à un iPad.
 : Deux autres versions sont disponibles, veuillez contacter votre bureau de vente Avantor local pour plus de détails.
Spécifications
  • Grossissement:
    4×, 10× φ1, 20× φ1, 40× φ2 (LWD)
  • Désignation:
    Microscope inversé
  • Seq:
    06
  • Type:
    Binoculaire
  • Cat. No.:
    630-1225
  • Oculaires:
    Grand champ 10×/20 mm
  • Éclairage:
    Halogène − LED en option
  • Condenseur:
    0,3 ou 0,4
  • Mise au point:
    Coaxiale micro et macrométrique
  • Mode d'observation:
    Fond clair et contraste de phase
  • Platine:
    200×239 mm
  • Tourelle:
    4 positions
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101800000
    2-position filter slider for filters (d = 45 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 72.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101805000
    3-position Ph slider
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 171.95
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101807000
    Phase stop Ph 0/0,3
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 24.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1401
    Support pour échantillons
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 783.75
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101201001
    Module LED
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 232.75
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101102000
    Microscope stand (only) with binocular ergotube, transmitted-light illumination with 6 V, 30 W halogen bulb, metal stage insert (D = 110 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-2145
    Microscope stand with binocular tube
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 2’444.35
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101806000
    Glissière à contraste de phase à deux positions
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 139.65
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155001806000
    Pointer for eyepiece focus
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 30.40
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1504
    Guide-objet (108×72 mm) à commande à droite
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 779.95
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101305000
    Mounting frame for Petri dishes (d = 35 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 76.95
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101306000
    Mounting frame for Petri dishes (d = 54 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 76.95
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101308000
    Attachable stage enlargement plate, 2×66 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 156.75
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101307000
    Mounting frame for Petri dishes (d = 65 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 76.95
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101700000
    LD condenser 0,4 (WD = 55 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 432.25
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101808000
    Phase stop Ph 1/0,3
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 24.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101809000
    Phase stop Ph 2/0,3
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 24.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101810000
    Phase stop Ph 0/0,4
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 24.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101811000
    Phase stop Ph 1/0,4
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 24.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101812000
    Phase stop Ph 2/0,4
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 24.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101813000
    Neutral-density filter 0,12 in mount (d = 43 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 18.05
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-2146
    Microscope stand with binocular phototube
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 2’981.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155001804000
    Colour filter set blue, green, yellow (d = 45×1,5 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 49.40
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101301000
    Metal stage insert (D = 110 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 101.65
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101200001
    Transmitted-light illuminator with 6 V, 30 W halogen bulb
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 164.35
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101304000
    Mounting frame for microtiter plates, 96 positions
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 209.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101302000
    Glass stage insert (D = 110 mm; d = 38 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 86.45
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ZEIS4155101701000
    LD condenser, 0,3 (WD = 72 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 189.05