Large hydrometers
Large hydrometers
10 - 20 % mas, 0,1 % mas, 650 mm
N° de catalogue AMARH847302
Fournisseur:   Amarell
Large hydrometers
N° de catalogue AMARH847302
Fournisseur:  Amarell
Large hydrometers
10 - 20 % mas, 0,1 % mas, 650 mm
Prix
SFr. 164.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Large hydrometers specially suited for breweries.
Spécifications
  • Longueur:
    650 mm
  • Seq:
    02
  • Division:
    0,1 % mas
  • Plage de mesure:
    10 - 20 % mas