Serre-câbles
bleu, 240 mm
Catalog # SCAC6202-BLAU
Supplier: SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Jump to:
Product Details & Documents
Serre-câbles en PE pour fermeture rapide et sûre des sachets, sacs, etc.
Disponibles en différentes tailles et couleurs.
Specifications
- Couleur:bleu
- Dimensions:240 mm
- Seq:06