Spinner flasks, disposable, Corning®
Flasks with two vented caps on the side arms, 1000 ml, Filetage col latéral GL 45, 2, 300-1000 ml, 137×245 mm
  734-2289
 :   Corning
Spinner flasks, disposable, Corning®
  734-2289
 :  Corning
Spinner flasks, disposable, Corning®
Spinner flasks, disposable, Corning®
Flasks with two vented caps on the side arms, 1000 ml, Filetage col latéral GL 45, 2, 300-1000 ml, 137×245 mm
SFr. 2’060.00
1 * 6 ST
The Corning® disposable spinner flask system comes ready-to-use with paddle and integrated magnet, eliminating the need for time-consuming assembly or cleaning and reassembly.
  • Paddle size and height is optimised for each vessel size
  • Integrated magnet provides smooth, even rotation at required speeds on slow-speed stirrers
  • Heat build-up in the vessel is reduced by means of a specially designed flange that raised the vessel off the stir-plate surface for the 125 and 500 ml flasks only
Molded from virgin polystyrene and gamma-irradiated, each spinner flask system assures a clean and sterile unit that is nonpyrogenic. No more concerns with detergent residues or contamination.
Made of USP Class VI and ISO 10993-18 polystyrene, the vessel is comparable to conventional glass spinner flasks for growth of suspension cell lines and any attachment-dependent cultures using microcarrier beads.
  • Ø×h:
    137×245 mm
  • Volume de travail recommandé:
    300-1000 ml
  • Capacité:
    1000 ml
  • Désignation:
    Flasks with two vented caps on the side arms
  • Seq:
    05
  • Col:
    Filetage col latéral GL 45
  • Nb de bras latéraux:
    2
Accessories
  •  
    Désignation
  • CORN401901
    Ensemble turbine, acier inoxydable, double support, piloté par attraction magnétique pour flacon 36 l (à utiliser avec des sondes)
    1 * 1 ST - SFr. 1’980.00
  •  
    Désignation
    Filetage
  • 734-4102
    Bouchon ventilé, évent de 0,2 μm, pour flacon de 500, 1000 et 3000 ml
    GL45
    1 * 4 ST - SFr. 66.50
  •  
    Désignation
    Filetage
  • 734-4101
    Bouchon de transfert latéral aseptique, tube plongeur avec évent de 0,2 μm, raccord Luer mâle, pour flacon de 500 ml
    GL45
    1 * 2 ST - SFr. 665.00
  •  
    Désignation
  • CORN3568
    Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasks
    1 * 4 ST - SFr. 61.00
  •  
    Désignation
    Filetage
  • 734-4100
    Bouchon de transfert latéral aseptique, tube plongeur avec évent de 0,2 μm, raccord Luer mâle, pour flacon de 3000 ml
    GL45
    1 * 2 ST - SFr. 665.00
  •  
    Désignation
    Filetage
  • 734-4098
    Bouchon de transfert latéral aseptique, tube plongeur avec évent de 0,2 μm, raccord Luer mâle, pour flacon de 1000 ml
    GL45
    1 * 2 ST - SFr. 665.00