Sample vials
24,00 ml, 23×86 mm, Verre, incolore, Non, N-20
Catalog # WITG9.350.306
Supplier: witeg Labortechnik
Jump to:
Product Details & Documents
Sample vials made of borosilicate glass for general use.
Specifications
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:N-20
- Ø×h:23×86 mm
- Capacité:24,00 ml
- Couleur:incolore
- Matière:Verre