Sample vials
8,00 ml, 17×61 mm, Verre, incolore, Non, N-15
Catalog # WITG9.350.303
Supplier: witeg Labortechnik
Jump to:
Product Details & Documents
Sample vials made of borosilicate glass for general use.
Specifications
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:N-15
- Ø×h:17×61 mm
- Capacité:8,00 ml
- Couleur:incolore
- Matière:Verre