Chaises, en vinyle
Assise arrondie en mousse souple haute densité (Certifié GS) et un socle chromé, renforcé, avec 5 pieds et résistant aux éraflures., 450 - 580 mm, Roulettes en nylon, Vérin à gaz chromé, à hauteur réglable et absorbeur de chocs
N° de catalogue 139-0084
Fournisseur: Kango
Aller à
Product Details & Documents
Chaises, tabourets et sièges semi-assis avec mousse confortable de haute densité et revêtement en vinyle.
- Assise entourée d'une bande de protection sur le bord
- Assise ergonomique avec surface antidérapante
- Disponibles avec roulettes ou patins
- Peut également être équipé d'un repose-pieds
- Vérin à gaz à hauteur réglable et absorbeur de chocs
- 5 pieds, résistant aux éraflures, socle renforcé
Tabourets
Compacts, polyvalents, faciles à désinfecter et à régler
Sièges ronds
Diamètre du siège : 300 mm
Documents
Stools, Vinyl Classic
Datasheet
Spécifications
- Désignation:Assise arrondie en mousse souple haute densité (Certifié GS) et un socle chromé, renforcé, avec 5 pieds et résistant aux éraflures.
- Hauteur:450 - 580 mm
- Seq:32
- Roulettes ou patins:Roulettes en nylon
- Avec:Vérin à gaz chromé, à hauteur réglable et absorbeur de chocs