DENSIMETRE AREOMETRE AVEC THERMOMETRE DE 0 A +35 ° C, STANDARDISE A 20 ° C, LONGUEUR 350 MM, ECHELLE: 0,700 - 0,800 in 0,001 g/cm 1 * 1 Pce
N° de catalogue GERI31321
Fournisseur: GERING
DENSIMETRE AREOMETRE AVEC THERMOMETRE DE 0 A +35 ° C, STANDARDISE A 20 ° C, LONGUEUR 350 MM, ECHELLE: 0,700 - 0,800 in 0,001 g/cm 1 * 1 Pce
N° de catalogue GERI31321
Fournisseur: GERING
Frequently Bought Together
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Fournisseur: HEATHROW
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Mouchoirs en papier
Fournisseur: VWR Collection
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection