Brushes for test tubes
Laboratory brush, with bent tip, bleached, Soie de porc, 110 mm, 30 mm, Acier zingué, 270 mm
N° de catalogue REIT50300401
Fournisseur: REITENSPIESS BUERSTEN
Aller à
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Spécifications
- Matériau des poils:Soie de porc
- Ø tête de la brosse:30 mm
- Handle material:Acier zingué
- Désignation:Laboratory brush, with bent tip, bleached
- Seq:01
- Longueur totale:270 mm
- Longueur tête de la brosse:110 mm