Bottle brushes, with head bundle
Brush for 0,50 l bottle, with bleached bristle fill material, Soie de porc, 100 mm, 55 mm, Acier zingué, 420 mm
N° de catalogue REIT22550234
Fournisseur: REITENSPIESS BUERSTEN
Aller à
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Spécifications
- Matériau des poils:Soie de porc
- Ø tête de la brosse:55 mm
- Handle material:Acier zingué
- Désignation:Brush for 0,50 l bottle, with bleached bristle fill material
- Seq:02
- Longueur totale:420 mm
- Longueur tête de la brosse:100 mm