Bottle brushes, with head bundle
Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill material, Soie de porc, 85 mm, 50 mm, Acier zingué, 390 mm
N° de catalogue REIT21500234
Fournisseur: REITENSPIESS BUERSTEN
Aller à
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Spécifications
- Matériau des poils:Soie de porc
- Ø tête de la brosse:50 mm
- Handle material:Acier zingué
- Désignation:Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill material
- Seq:01
- Longueur totale:390 mm
- Longueur tête de la brosse:85 mm