Brushes for test tubes
Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Soie de porc, 70 mm, 16 mm, Fil, 190 mm
N° de catalogue REIT12210301
Fournisseur:   REITENSPIESS BUERSTEN
Brushes for test tubes
N° de catalogue REIT12210301
Fournisseur:  REITENSPIESS BUERSTEN
Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Soie de porc, 70 mm, 16 mm, Fil, 190 mm
Prix
SFr. 12.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Spécifications
  • Matériau des poils:
    Soie de porc
  • Ø tête de la brosse:
    16 mm
  • Handle material:
    Fil
  • Désignation:
    Test tube brush, with fallow bristles
  • Seq:
    17
  • Longueur totale:
    190 mm
  • Longueur tête de la brosse:
    70 mm