Dressing forceps, Cushing type
Type de Cushing, TC Gold (insert en métal rigide), Droites, arrondies, 175 mm
N° de catalogue MART12-254-17
Fournisseur: KLS Martin Group
Aller à
Product Details & Documents
Stainless steel forceps.
- TC Gold: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life of the instruments
Spécifications
- Type:Droites, arrondies
- Désignation:Type de Cushing, TC Gold (insert en métal rigide)
- Longueur:175 mm