Cassettes d'inclusion
Embedding cassettes, blanc
N° de catalogue MARI5253104
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à
Product Details & Documents
En plastique (POM).
- Résistance aux solvants généralement utilisés en laboratoire
- Différentes couleurs pour un codage couleur (par exemple pour différents utilisateurs, différentes priorités)
- Une inclinaison à 45° et deux zones de marquage verticales
- Rugosité des zones de marquage optimisée pour l'étiquetage par différents systèmes
Spécifications
- Couleur:blanc
- Désignation:Embedding cassettes
- Seq:01