Hotplates
430×580 mm, 130...370 °C, 4000 W, Hotplate, HT 33-230, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
N° de catalogue GESTHT33-230
Fournisseur: GESTIGKEIT HARRY
Aller à
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
- Zone de chauffe:430×580 mm
- Puissance de chauffe:4000 W
- Température:130...370 °C
- Seq:17
- l×p×h:442×592×170 mm
- Type:Hotplate, HT 33-230, aluminium alloy plate