Buffer solutions
Buffer solution, 11,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
Catalog # REGE111025
Supplier:   REAGECON
Buffer solutions
Catalog # REGE111025
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 11,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
CAS Number:  
Price
SFr. 51.00
Log in for availability
1 * 1 L
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Température de réference:
    25 °C
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,05
  • Valeur pH:
    11,00