Cuves à usage unique
Cuvettes à usage unique, 2,4 – 4,5 ml, 10 mm, Plastique
N° de catalogue JENW83070-32
Fournisseur: Cole-Parmer
Aller à
Product Details & Documents
Cuves à usage unique en plastique pour échantillons liquides utilisés en spectrophotométrie.
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Volume:2,4 – 4,5 ml
- Matière fenêtre:Plastique
- Désignation:Cuvettes à usage unique
- Seq:04
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..