Pipettes sérum
Serum pipettes, graduated, 2,5 ml, 153 mm, -, 1500 pièces/carton
N° de catalogue GREI612301UK
Aller à
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Pipette Pasteur 150mm graduée en polyethylène basse densité, capacité totale 7ml (bulbe/3,5ml), graduation jusqu'à 3ml par 0,5 - non stérile 1 * 500 Pce N° de catalogue612-1681
Product 612-1681 is similar to GREI612301UK but manufacturer and specifications may vary.
Product Details & Documents
These pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Spécifications
- Emballage:1500 pièces/carton
- Stérile:-
- Capacité:2,5 ml
- Désignation:Serum pipettes, graduated
- Longueur:153 mm
- Seq:18