Packaging and Storage Boxes
transparent, 202×143×52 mm, PS
N° de catalogue SEMA4567
Fournisseur: SEMADENI
Aller à
Product Details & Documents
These boxes made of polystyrene (PS) are crystal clear with a good closing tight fitting lid.
- Clear for easy product identification
- The lids are either mounted or not mounted
- Stackable
Spécifications
- Couleur:transparent
- Matière:PS
- Seq:20
- l×p×h:202×143×52 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..