Pipettes Pasteur, extra-longues
Pipettes Pasteur, extra-longues
Pipette Pasteur, en PE, extra-longue, 6 ml, 25, 2,3 ml, 5 mm, 225 mm, - ml, 10×400
N° de catalogue DELT210006
Fournisseur:   DELTALAB
Pipettes Pasteur, extra-longues
N° de catalogue DELT210006
Fournisseur:  DELTALAB
Pipettes Pasteur, extra-longues
Pipette Pasteur, en PE, extra-longue, 6 ml, 25, 2,3 ml, 5 mm, 225 mm, - ml, 10×400
Prix
SFr. 960.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4.000 ST
Product Details & Documents
Extra long pipettes made of transparent PE.
  • Model with 216 mm length is graduated each ml up to 5 ml
  • Volumetric tolerance: ±10%
Documents
Spécifications
  • Emballage:
    10×400
  • Capacité:
    6 ml
  • Désignation:
    Pipette Pasteur, en PE, extra-longue
  • Longueur:
    225 mm
  • Seq:
    02
  • Gouttes par ml:
    25
  • Division échelle:
    - ml
  • Ø tige:
    5 mm
  • Volume d'aspiration:
    2,3 ml