Buffer solutions
Buffer solutions
High Resolution Colour Coded Buffer, 7,000, -, jaune, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Katalognr. REGEH70525C
Anbieter:   REAGECON
Buffer solutions
Katalognr. REGEH70525C
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
High Resolution Colour Coded Buffer, 7,000, -, jaune, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 43.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Température de réference:
    25 °C
  • Couleur:
    jaune
  • Désignation:
    High Resolution Colour Coded Buffer
  • Précision du pH:
    -
  • Valeur pH:
    7,000
Technische Daten