Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 7,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Codice catalogo REGE1070525
Nome del fornitore:   REAGECON
Buffer solutions
Codice catalogo REGE1070525
Nome del fornitore:  REAGECON
Numero CAS:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 7,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 32.90
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Température de réference:
    25 °C
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,01
  • Valeur pH:
    7,00
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..